Key Documents
326100
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Sinônimo(s):
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2PtCl6
Número CAS:
Peso molecular:
443.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidade
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Características e benefícios
Reacts with Cu(OAc)2 and H2S to form Cu2PtIIPt3IVS8 which has applications in diamagnetic materials and semiconductors.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)