Documentos Principais
326054
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Y2(CO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
357.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
chave InChI
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ross K Taggart et al.
Environmental science. Processes & impacts, 20(10), 1390-1403 (2018-09-29)
Coal combustion ash is a promising alternative source of rare earth elements (REE; herein defined as the 14 stable lanthanides, yttrium, and scandium). Efforts to extract REE from coal ash will depend heavily on the location and speciation of these
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.