Key Documents
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
Dy2(SO4)3·8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
757.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)