Key Documents
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O8
Número CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3