Documentos Principais
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane
96%
Sinônimo(s):
1,1′-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,4-Bis(dimethylamino)-1,1,4,4-tetramethyl-1,4-disilabutane, 2,5-Bis(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
232.51
Beilstein:
4366167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
chave InChI
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)