Key Documents
323357
Sigma-Aldrich
Potassium μ-oxobis[pentachlororuthenate(IV)] hydrate
About This Item
Fórmula linear:
K4[(RuCl5)2O] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
729.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)O[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)