Documentos Principais
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 629,00
R$ 629,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 629,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 629,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
88 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)