Documentos Principais
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
97%
Sinônimo(s):
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl cyclohexanone-4-carboxylate
About This Item
Fórmula linear:
(O=)C6H9CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Beilstein:
2520501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in the preparation of dopamine agonists[1] and the skeleton of tetracyclic diterpenes.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)