Documentos Principais
319805
Sigma-Aldrich
3-Fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3-2-(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
140.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
chave InChI
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)