319104
Methyl Red sodium salt solution
0.1 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid sodium salt, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
concentração
0.1 wt. % in H2O
pH
4.2-6.2, pink to yellow
densidade
0.989 g/mL at 25 °C
λmax
437 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
chave InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?