Documentos Principais
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentene-1,2-dicarboxylic anhydride
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
123650
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4978 (lit.)
p.e.
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
chave InChI
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)