Documentos Principais
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.140,00
5 G
R$ 3.934,00
R$ 1.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.140,00
5 G
R$ 3.934,00
About This Item
Fórmula linear:
ClSO2C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
217.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
130 °C/1 mmHg (lit.)
pf
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
chave InChI
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)