Documentos Principais
232297
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl isocyanate
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 2.104,00
R$ 2.104,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 2.104,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
183.18
Beilstein:
743441
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.104,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
130 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzenesulfonyl isocyanate reacts with ethanol and phenol to yield normal urethan products[1].
Aplicação
Benzenesulfonyl isocyanate was used in synthesis of sterically hindered derivatives of phenols and alcohols[1]. It was also used in the reaction of semi crystalline poly(ether ether ketone) films with carbonyl selective reagents to produce modified film samples[2].
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Surface modifications of poly (ether ether ketone).
Franchina NL and McCarthy TJ.
Macromolecules, 24(11), 3045-3049 (1991)
The Chemistry of Benzenesulfonyl Isocyanate. I. Identification of Hindered Phenols and Alcohols1.
McFarland JW and Howard JB.
The Journal of Organic Chemistry, 30(3), 957-958 (1965)