Key Documents
316520
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-2-Amino-3-methoxy-1-phenyl-1-propanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH(NH2)CH(C6H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]18/D +25°, c = 10.6 in chloroform
pf
51-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-13-7-9(11)10(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10,12H,7,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
SNTCCWUWWYWRLN-UWVGGRQHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)