Documentos Principais
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein:
189644
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
136-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)