Documentos
316369
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-pyridyl)borane
97%
Sinônimo(s):
3-(Diethylboryl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14BN
Número CAS:
Peso molecular:
147.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
172-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents
  • N-Methylation reactions of the pyridyl group
  • Palladium catalyzed amination reactions
  • Intramolecular Heck reactions
  • Coupling reactions
  • Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3