Documentos Principais
311103
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium fluoride hydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
169.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
181-183 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Fluorination reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)