Documentos Principais
310425
Sigma-Aldrich
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
Sinônimo(s):
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
2204256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
75% (90% as camphene and fenchene)
atividade óptica
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
p.e.
157.5-158.5 °C (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)