Documentos Principais
30905
Sigma-Aldrich
Decontamination solution
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol ethanol
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
técnica(s)
protein quantification: suitable
densidade
1.02 g/mL at 20 °C
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)