Documentos
308161
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethyl-1,3-propanediamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2N(CH2)3N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4377 (lit.)
pb
133 °C/80 mmHg (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCCN(CC)CC
InChI
1S/C11H26N2/c1-5-12(6-2)10-9-11-13(7-3)8-4/h5-11H2,1-4H3
chave InChI
RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter