307467
cis-1,2-Diaminocyclohexane
97%
Sinônimo(s):
cis-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6+
chave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-OLQVQODUSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter