307424
Silver heptafluorobutyrate
97%
Sinônimo(s):
Heptafluorobutyric acid silver salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
292-294 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C4HF7O2.Ag/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;/h(H,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
GPNIJXACCBKBEP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)