Documentos
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
Sinônimo(s):
Kryptofix® 21
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Beilstein:
607391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
88-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
chave InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3