Documentos Principais
8.10646
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 221
for synthesis
Sinônimo(s):
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
332.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
250-592-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
chave InChI
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Kryptofix® 221 for synthesis. CAS 31364-42-8, molar mass 332.43 g/mol.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Informações legais
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup