Documentos Principais
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CON(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pb
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
pf
100-103 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)