Documentos
307076
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
99%
Sinônimo(s):
p-Acetotoluidide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pb
307 °C (lit.)
pf
149-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4′-Methylacetanilide was used in the synthesis of stable crystalline phosphorus ylides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)