Documentos Principais
306843
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-proline monohydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
114-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
chave InChI
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)