Documentos Principais
306673
Sigma-Aldrich
Docosanedioic acid
85%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 369,00
R$ 369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 369,00
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CH2)20COOH
Número CAS:
Peso molecular:
370.57
Beilstein:
1801600
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
85%
pf
119-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
chave InChI
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Keerthana Rajes et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-02)
A synthetic route for redox-sensitive and non-sensitive core multi-shell (CMS) carriers with sizes below 20 nm and narrow molecular weight distributions was established. Cyclic voltammetric measurements were conducted characterizing the redox potentials of reduction-sensitive CMS while showcasing its reducibility through