Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(I)cc1F
InChI
1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
chave InChI
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?