Documentos Principais
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
Sinônimo(s):
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
Selecione um tamanho
25 G
R$ 342,00
R$ 342,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 342,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
1961620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 342,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.[1]
Aplicação
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to