Documentos Principais
305545
Sigma-Aldrich
N-Isopropyl-1,3-propanediamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNH(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4425 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6,8H,3-5,7H2,1-2H3
chave InChI
KFDIDIIKNMZLRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Formation constant of complexes of copper, nickel, cobalt and zinc ions with N-isopropyl-1,3-propanediamine was evaluated.[1]
Aplicação
N-Isopropyl-1,3-propanediamine was used in preparation of cyclic urea.[2]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Preparation of Polymeric and Cyclic Urethans and Ureas from Ethylene Carbonate and Amines.
Dyer E and Scott H.
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 672-675 (1957)
Equilibrium Constants for the Formation of Complexes between Metal Ions and Polyamines1, 2.
Hares GB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(9), 1816-1818 (1956)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x