Documentos Principais
305502
Sigma-Aldrich
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
LiAl[OC(C2H5)3]3H
Número CAS:
Peso molecular:
380.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/3C7H15O.Al.Li.H/c3*1-4-7(8,5-2)6-3;;;/h3*4-6H2,1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
chave InChI
FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Stereocontrolled synthesis of sterols
  • Reduction reactions (reducing agent)
  • Stereoselective reduction of a-keto esters
  • Reduction of Weinreb amides
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)