Documentos Principais
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Fórmula linear:
Cu(NO3)2
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
powder and chunks
concentração
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
Extensão da rotulagem
30 wt. % loading
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)