Documentos Principais
305286
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H26
Número CAS:
Peso molecular:
446.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
99%
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
254-256 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: soluble 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C2C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H26/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28/h1-25,31H
chave InChI
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant:
  • for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency
  • in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A facile and general approach for the synthesis of fluorescent silica nanoparticles doped with inert dyes.
Mu X, et al.
Mu X, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(31), 3242-3246 (2011)
Enhancement of electroluminescence efficiency in poly (3-alkylthiophene) by doping of dye molecules.
Ohmori Y, et al.
Synthetic Metals, 85(1), 1241-1242 (1997)