Key Documents
303895
Sigma-Aldrich
4-Chromanol
≥99%
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
forma
solid
pf
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8,10H,5-6H2
chave InChI
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chromanol was used in preparation of 4-α-L-rhamnopyranosyloxychromanol, glycosyl flavonoid, by glycosylation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoliang Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(12), 2483-2491 (2006-06-10)
Astilbin, a flavonoid isolated from different plants, shows diverse biological activities. This paper reports the synthesis and immunosuppressive activity of seven analogues of astilbin, which may shed light on the structure-activity relationship of the compounds. The following glycosyl flavonoids, 6-alpha-L-rhamnopyranosyloxyflavanone