Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
pb
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidade
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
chave InChI
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter