Documentos
302201
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
99%
Sinônimo(s):
N,N,1,2,2,6,6-Heptamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
32-34 °C (lit.)
solubilidade
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1
InChI
1S/C12H26N2/c1-11(2)8-10(13(5)6)9-12(3,4)14(11)7/h10H,8-9H2,1-7H3
chave InChI
VEBFUHQIQCLTJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine was used as reactant for consecutive SNAr-dequaternization reactions of heteroaromatic chlorides with tertiary amines
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Selectivity in the Consecutive SNAr-Dequaternization Reactions of Heteroaromatic Chlorides with Tertiary Amines under High Pressure.
K. Matsumoto, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 8, 1283-1286 (1991)