Documentos Principais
301949
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
(−)-Camphor-10-sulfonyl chloride, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
250.74
Beilstein:
3205975
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]18/D −33°, c = 3 in chloroform
pf
66-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m0/s1
chave InChI
BGABKEVTHIJBIW-XVKPBYJWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Jira et al.
Die Pharmazie, 48(11), 829-833 (1993-11-01)
Investigations on direct separation by RP-HPLC of selected enantiomeric beta-adrenergic active agents are described. R- and S-1-phenylethylisocyanate (PEIC) as well as (1S)-(+)-campher-10-sulfonylchloride (CSC) are used for the derivatization of the compounds. Correlations between chromatographic data and various influences (pH, temperature