301620
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
β,β′-Dibromoisobutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
(BrCH2)2CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
245.90
Beilstein:
1752505
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
98-101 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
chave InChI
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid reacts with alkaline arsenite to yield (RS)-3-arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid.
Aplicação
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid was used in the synthesis of t-butyl 2-(phenylthiomethyl)propenoate, t-butyl and methyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl- sulfinylmethyl)propenoate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
S Chawla et al.
Journal of enzyme inhibition, 8(4), 255-259 (1995-01-01)
(RS)-3-Arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid was synthesized by the action of alkaline arsenite on 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid. It is a substrate for yeast enolase (EC 4.2.1.11) with a Km of 6.5 mM (for 2-phospho-D-glycerate Km = 0.08 mM). The catalytic constant of the enzyme
Preparation of t-Butyl 2-(Phenylthiomethyl) propenoate, t-Butyl 3-(Phenylthio)-2-(phenylthiomethyl) propenoate and related compounds.
Haynes RK, et al.
Australian Journal of Chemistry, 37(7), 1571-1578 (1984)