Documentos Principais
301167
Sigma-Aldrich
4′-Cyclohexylacetophenone
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 759,00
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 759,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H11C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
p.e.
179-181 °C/14 mmHg (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H18O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3
chave InChI
MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Antimycobacterial activity of 4-cyclohexylacetophenone was studied.[1] The tricarbonylchromium complexes of 4-cyclohexylacetophenone were prepared and spectral properties were studied.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The influence of restricted rotation on the spectral properties of acetophenonetricarbonylchromium complexes.
Armstrong BM, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 170(1), 37-43 (1990)
L Rajabi et al.
Letters in applied microbiology, 40(3), 212-217 (2005-02-18)
Mycobacteria are a serious cause of infections in humans, with limited treatment options, as no new antibiotics have been developed against mycobacteria since the 1960s. In this study, the antimycobacterial activity of a small library of acetophenone (AP) compounds was