Documentos Principais
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
Sinônimo(s):
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 802,00
R$ 802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 802,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
4663647
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
pf
127-130 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
chave InChI
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)