Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
135-136 °C/2 mmHg (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?