Documentos Principais
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
227.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
188-190 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
chave InChI
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Aplicação
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)