Documentos Principais
297917
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C(OCH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
179-181 °C (lit.)
densidade
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
chave InChI
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate was used in the preparation of methyl (Z)-α-methoxyacrylates via stereospecific two-carbon homologation of aldehydes under Barbier conditions[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereoselective synthesis of methyl (Z)-a-methoxyacrylates via two-carbon homologation of aldehydes.
Baati R, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 402-405 (2009)