Documentos
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(I)NO2
Número CAS:
Peso molecular:
267.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
77-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
chave InChI
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3