Documentos Principais
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
143-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
chave InChI
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)