Documentos Principais
299219
Sigma-Aldrich
Acetophenone-β-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Acetophenone-(methyl-13C)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.5335 (lit.)
p.e.
202 °C (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1
chave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)