Documentos Principais
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
Sinônimo(s):
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.610,00
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.610,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
1719754
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.610,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
pf
87-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Xylitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3375
Xylitol