Documentos Principais
296902
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide
98%
Sinônimo(s):
R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
315.28
Beilstein:
4268701
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]18/D −46°, c = 0.9 in acetone
pureza óptica
ee: 98% (HPLC)
pf
158-161 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m1/s1
chave InChI
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
Descrição geral
(R)-(−)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing enantiomers into diastereoisomers. It is an organic compound, which can effectively inhibit the replications of the Hepatitis C virus (HCV) and other viral infections.[1]
Aplicação
(R)-(−)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide may be used as a standard for determining its standard molar enthalpy of combustion and formation using an isoperibolic micro-combustion calorimeter.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Standard molar enthalpy of combustion and formation of enantiomers:(S)-(+)-3, 5-Dinitro-N-(1-phenylethyl) benzamide and (R)-(?)-3, 5-Dinitro-N-(1-phenylethyl) benzamide
Mentado J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 64, 134-136 (2013)