Documentos Principais
295760
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-ethylpyrazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
111.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
92-94 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
52-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCn1nccc1N
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-8-5(6)3-4-7-8/h3-4H,2,6H2,1H3
chave InChI
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Amino-1-ethylpyrazole is a heterocyclic building block[1], has been used in the preparation of 1-protected-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridines[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-938 (1980)
Pyrazolo [3, 4-b] pyridines. The preparation of 1-protected-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridines and attempts to remove the 1-substituent. Some reactions of 1-benzyl-1 H-pyrazolo [3, 4-b] pyridine and its 7-oxide.
Dorgan RJJ, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 938-942 (1980)